Learn More
1-Bromhexan, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10429590
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Bromhexan, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10429590
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10429590
Marke: Thermo Scientific Acros 107045000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-25-1
Summenformel C6H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 165.07
MDL-Nummer MFCD00000271
InChI-Schlüssel MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl bromide, n-hexyl bromide, bromohexane, 1-hexyl bromide, hexane, 1-bromo, hexane, bromo, unii-wva0fax7ga, 1-bromo-hexane, pentane, bromomethyl, wva0fax7ga
PubChem CID 8101
IUPAC-Name 1-Bromhexan
SMILES CCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromohexane
Azidität 0.1% max. (as HBr)
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -85°C
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 154°C to 158°C
Flammpunkt 57°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.5% max. Hexanol (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5Br
Brechungsindex 1.4465 to 1.4485
Menge 500 mL
Beilstein 01,144
Relative Dichte 1.17
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 165.07
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468699 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number107045000,107040100,107040025
ChargennummerA0456284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog Number107045000,107040100,107040025
ChargennummerA0394996 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number107045000,107040100,107040025
ChargennummerA0409269 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2021 Catalog Number107045000,107040100,107040025
ChargennummerA0393150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2020 Catalog Number107045000,107040100,107040025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromohexane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
1-Bromhexan, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >