Learn More
1-Bromheptan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-bromoheptane is an important precursor material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Bromheptan ist ein wichtiges Material für die Vorstufe und ein wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Entzündbar und inkompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromoheptane |
Schmelzpunkt | -58°C |
Dichte | 1.139 |
Siedepunkt | 179°C to 180°C |
Flammpunkt | 60°C (140°F) |
Geruch | Recognizable |
Brechungsindex | 1.4499 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1697160 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10249863 | Analysenzertifikat | 05/03/2024 | A14031.0I,A14031.0B,A14031.30 |
10241565 | Analysenzertifikat | 27/06/2022 | A14031.0I,A14031.0B,A14031.30 |
10236392 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14031.0I,A14031.0B,A14031.30 |
10133978 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14031.0I,A14031.0B,A14031.30 |
FA007921 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14031.0I,A14031.0B,A14031.30 |