Learn More
1-Bromdodecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11413284
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Bromdodecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413284
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11413284
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10600.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 143-15-7 | C12H25Br | 249.236 g/mol
1-Bromododecane is used as a solvent. It is used as an intermediate to manufacture surfactant, pharmaceuticals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromdodecan wird als Lösungsmittel verwendet. Es wird als Zwischenprodukt zur Herstellung von Tensiden, Pharmazeutika und anderen organischen Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-15-7
Summenformel C12H25Br
Molekulargewicht (g/mol) 249.236
MDL-Nummer MFCD00000225
InChI-Schlüssel PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d
PubChem CID 8919
IUPAC-Name 1-Bromdodecan
SMILES CCCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromododecane
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 1.04
Siedepunkt 276°C
Flammpunkt 146°C (294°F)
Geruch Schwach
Strukturformel CH3(CH2)11Br
Brechungsindex 1.458
Menge 250 g
Beilstein 506159
Merck Index 14,5389
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 249.24
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10212804 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2025 ArtikelnummerA10600.30,A10600.0I,A10600.0B
Chargennummer10248053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2025 ArtikelnummerA10600.30,A10600.0I,A10600.0B
Chargennummer10242407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2025 ArtikelnummerA10600.30,A10600.0I,A10600.0B
Chargennummer10251994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2025 ArtikelnummerA10600.30,A10600.0I,A10600.0B
Chargennummer10251994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2024 ArtikelnummerA10600.30,A10600.0I,A10600.0B
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromododecane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lauryl bromide
Name des Produkts
1-Bromdodecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >