Learn More
1-Brom-4-Methylcyclohexan, cis und trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Bromo-4-methylcyclohexane is used as intermediates in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Brom-4-Methylcyclohexan wird als Zwischenprodukte in der pharmazeutischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-4-methylcyclohexane |
Namenshinweis | Cis + Trans |
Dichte | 1.262 |
Siedepunkt | 94°C to 96°C (50 mmHg) |
Brechungsindex | 1.488 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1900954 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Formelmasse | 177.09 |
Reinheit (%) | 97% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y08K032 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | L02640.14,L02640.06 |
T08I031 | Analysenzertifikat | 06/08/2022 | L02640.14,L02640.06 |
K17R019 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L02640.14,L02640.06 |
USLF003239 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L02640.14,L02640.06 |
C10U041 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L02640.14,L02640.06 |