Learn More
1-Brom-4-iodobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 589-87-7 | C6H4BrI | 282.9 g/mol
114.57 CHF - 328.64 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 589-87-7
Summenformel C6H4BrI
Molekulargewicht (g/mol) 282.9
InChI-Schlüssel UCCUXODGPMAHRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-4-iodo, p-bromoiodobenzene, p-iodobromobenzene, p-bromophenyl iodide, 4-bromo-1-iodobenzene, 1-bromo-4-iodo-benzene, 4-iodobromobenzene, rarechem fh 1g 0a12, p-bromo iodobenzene
PubChem CID 11522
IUPAC-Name 1-Brom-4-iodbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1Br)I
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10553961
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
218380250
25 g Glasflasche
114.57 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11964521
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
218381000
100 g Glasflasche
328.64 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
1-Brom-4-iodobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals