Learn More
1-Brom-3-Methylbutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-3-methylbutane |
Namenshinweis | 99% |
Azidität | 0.1% max. (as HBr) |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | -112°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.2000g/mL |
Siedepunkt | 120°C to 121°C |
Flammpunkt | 32°C |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
1-Brom-3-Methylbutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur