Learn More
1-Brom-2-Methylpropan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Bromo-2-methylpropane is used as a synthetic reagent for the preparation of 1-ethyl-1,3-isobutylimidazolium bromide by reaction with 1-ethylimidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Brom-2-Methylpropan wird als synthetisches Reagenz für die Herstellung von 1-Ethyl-1,3-Isobutylimidazoliumbromid durch Reaktion mit 1-Ethylimidazol verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Mischbar mit Alkohol, Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2-methylpropane |
Schmelzpunkt | -118°C |
Dichte | 1.255 |
Siedepunkt | 90°C to 92°C |
Flammpunkt | 18°C (64°F) |
Brechungsindex | 1.435 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN2342 |
Beilstein | 1730915 |
Merck Index | 14,5135 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10253163 | Analysenzertifikat | 20/11/2024 | B23854.0B,B23854.30 |
10251739 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | B23854.0B,B23854.30 |
10247037 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | B23854.0B,B23854.30 |
10183207 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B23854.0B,B23854.30 |
10217335 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B23854.0B,B23854.30 |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Bromo-2-methylpropane
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-Bromo-2-methylpropane
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-07-03
Neues Angebot Jetzt sparen