Learn More
1-Boc-piperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11388076
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Boc-piperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388076
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11388076
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13363.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 57260-71-6 | C9H19N2O2 | 187.26 g/mol
1-Boc-piperazine is useful for the preparation of (m-phenoxy)phenyl substituted piperazine derivatives. It is also used in the synthesis of indazole DNA gyrase inhibitors. Further, it plays an important role in the preparation of alfa,beta-poly(2-oxazoline) lipopolymers through living cationic ring opening polymerization. It is also in involved in Buchwald-Hartwig coupling reactions with aryl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-piperazin ist nützlich für die Herstellung von (m-Phenoxy)phenyl-substituierten Piperazinderivaten. Es wird auch bei der Synthese von Indazol-DNA-Gyrase-Inhibitoren verwendet. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei der Herstellung von alfa,beta-Poly(2-oxazolin)-Lipopolymeren durch lebende kationische Ringöffnungspolymerisation. Es ist auch an Buchwald-Hartwig-Kupplungsreaktionen mit Arylhalogeniden beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat, Methanol und Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57260-71-6
Summenformel C9H19N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 187.26
MDL-Nummer MFCD00075265
InChI-Schlüssel CWXPZXBSDSIRCS-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-boc-piperazine, n-boc-piperazine, 1-n-boc-piperazine, tert-butyl 1-piperazinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl piperazine, n-t-butoxycarbonylpiperazine, boc-piperazine, n-tert-butoxycarbonylpiperazine, piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 143452
IUPAC-Name Tert-Butyl Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC[NH2+]CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-piperazine
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Menge 5 g
Beilstein 879985
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethyl acetate,methanol and water.
Formelmasse 186.26
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX11C002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog NumberL13363.06,L13363.03,L13363.14
Chargennummer10242524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2022 Catalog NumberL13363.06,L13363.03,L13363.14
ChargennummerX11C002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL13363.06,L13363.03,L13363.14
Chargennummer10202451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL13363.06,L13363.03,L13363.14
Chargennummer61001114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL13363.06,L13363.03,L13363.14
Name des Produkts
1-Boc-piperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >