Learn More
1-Boc-3-oxopiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11307399
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Boc-3-oxopiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307399
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11307399
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27823.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76003-29-7
Summenformel C9H16N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 200.238
MDL-Nummer MFCD02181069
InChI-Schlüssel FCMLWBBLOASUSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-oxopiperazine, 4-n-boc-2-oxo-piperazine, 4-boc-piperazinone, n-boc-3-oxopiperazine, 3-oxo-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 4-n-boc-piperazin-2-one, n-boc-piperazin-3-one, 1-piperazinecarboxylic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-oxopiperazine
PubChem CID 3157178
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Oxopiperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-3-oxopiperazine
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Menge 1 g
Formelmasse 200.23
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10162866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberH27823.06,H27823.03
Chargennummer10150662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27823.06,H27823.03
Chargennummer10162866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27823.06,H27823.03
Chargennummer10139368 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27823.06,H27823.03
Name des Produkts
1-Boc-3-oxopiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >