Learn More
1-Boc-3-(Iodmethyl)azetidin, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15433968
1-Boc-3-(Iodmethyl)azetidin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433968
500 mg, 500 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 15433968
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57500.ME
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 253176-94-2
Summenformel C9H16INO2
Molekulargewicht (g/mol) 297.14
MDL-Nummer MFCD09951816
InChI-Schlüssel CJVGFEARJOREHI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53249943
IUPAC-Name Tert-butyl3-(iodomethyl)azetidin-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CI)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Menge 500 mg
Synonym tert-butyl 3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-iodomethyl azetidine, n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-iodomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209gj7, 1-n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl-3-iodomethyl azetidin-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodomethyl ;azetidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodanylmethyl azetidine-1-carboxylate
Formelmasse 297.13
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerD13Y003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 ArtikelnummerH57500.MD,H57500.ME
ChargennummerD13Y003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Artikelnummer
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Boc-3-(Iodmethyl)azetidin, 95 %, Thermo Scientific™ >