Learn More
1-BOC-3-Iodazetidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
49.93 CHF - 190.30 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 254454-54-1 |
---|---|
Summenformel | C8H14INO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 283.11 |
MDL-Nummer | MFCD09752821 |
InChI-Schlüssel | XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-iodoazetidine, n-boc protected, 1-n-boc-3-iodoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-iodoazetidine, tert-butyl 3-iodo-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-iodoazetidinecarboxylateMehr anzeigen |
PubChem CID | 11000522 |
IUPAC-Name | Tert-butyl 3-iodzetidin-1-carboxylat |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1 |
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
254454-54-1 | |
283.11 | |
XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N | |
11000522 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1 |
C8H14INO2 | |
MFCD09752821 | |
1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-iodoazetidine, n-boc protected, 1-n-boc-3-iodoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-iodoazetidine, tert-butyl 3-iodo-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-iodoazetidinecarboxylateMehr anzeigen | |
Tert-butyl 3-iodzetidin-1-carboxylat |
Spezifikation
1-BOC-3-iodoazetidine | |
94% min. (GC) | |
C8H14INO2 | |
1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-iodoazetidine, n-boc protected, 1-n-boc-3-iodoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-iodoazetidine, tert-butyl 3-iodo-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-iodoazetidinecarboxylate | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1 | |
283.11 | |
283.1 |
254454-54-1 | |
Glasflasche | |
MFCD09752821 | |
XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N | |
Tert-butyl 3-iodzetidin-1-carboxylat | |
11000522 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- 1-Boc-3-iodoazetidine, 95%
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.