Learn More
1-BOC-3-Azetidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4258774 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 398489-26-4 | C8H13NO3 | 171.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 398489-26-4
Summenformel C8H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 171.20
MDL-Nummer MFCD01861741
InChI-Schlüssel VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-azetidinone, 1-boc-azetidin-3-one, 1-n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-oxoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinone, tert-butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-oxoazetidine, n-boc-azetidin-3-one, 3-oxo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 1519404
IUPAC-Name tert-Butyl-3-oxoazetidin-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-BOC-3-Azetidinone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 50°C to 52°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 171.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
1-BOC-3-Azetidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >