Learn More
1-Benzylindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400099
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3377-71-7
Summenformel C15H13N
Molekulargewicht (g/mol) 207.276
MDL-Nummer MFCD00015884
InChI-Schlüssel NJZQOCCEDXRQJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1h-indole, n-benzylindole, 1-benzyl-indole, 1h-indole, 1-phenylmethyl, n-benzyl indole, n-benzyl-indole, zlchem 819, phenylmethyl-1h-indole, cambridge id 5106611, 1h-indole, phenylmethyl
PubChem CID 96913
IUPAC-Name 1-Benzylindol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=CC=CC=C32
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Benzylindole
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
Beilstein 148884
Formelmasse 207.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1-Benzylindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >