Learn More
1-Benzyl-4-piperidon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11429553
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Benzyl-4-piperidon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429553
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11429553
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12390.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 3612-20-2 | C12H15NO | 189.258 g/mol
1-Benzyl-4-piperidone is a pharmaceutical intermediate, it is used in penfluridol synthesis of bulk drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Benzyl-4-piperidon ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt, es wird in der Penfluridol-Synthese von Massenmedikamenten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (12 g/100 ml bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3612-20-2
Summenformel C12H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 189.258
MDL-Nummer MFCD00006192
InChI-Schlüssel SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-piperidone, n-benzyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-piperidinone, 1-benzylpiperidone, 1-benzyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-one, n-benzyl-4-piperidine, n-benzyl-4-piperidinone, n-benzylpiperidin-4-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 19220
IUPAC-Name 1-Benzylpiperidin-4-on
SMILES C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-4-piperidone
Dichte 1.059
Siedepunkt 248°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5399
Menge 25 g
Beilstein 128556
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (12g/100ml at 20°C).
Formelmasse 189.26
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252498 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog NumberA12390.22,A12390.14,A12390.36
Chargennummer10245003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog NumberA12390.22,A12390.14,A12390.36
Chargennummer10109003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12390.22,A12390.14,A12390.36
Chargennummer10200005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12390.22,A12390.14,A12390.36
Chargennummer10229100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12390.22,A12390.14,A12390.36
Name des Produkts
1-Benzyl-4-piperidon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >