Learn More
1-Benzyl-3-Brom-5-Fluor-1H-1,2,4-Triazol, 97+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1, 2, 4-triazole |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 256.08 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Benzyl-3-Brom-5-Fluor-1H-1,2,4-Triazol, 97+ %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur