Learn More
1-Aminoindan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10704981
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Aminoindan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10704981 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10704981
Marke: Thermo Scientific Acros 103850050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 34698-41-4 | C9H12N | 134.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34698-41-4
Summenformel C9H12N
Molekulargewicht (g/mol) 134.20
MDL-Nummer MFCD00003799
InChI-Schlüssel XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-O
Synonym 1-aminoindan, 1-aminoindane, 1-indanamine, indan-1-ylamine, indanamin, aminoindan, indanylamine, indan-1-amine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-1-ylamine
PubChem CID 123445
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-Inden-1-amin
SMILES [NH3+][C@H]1CCC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminoindan
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 1.5°C
Farbe Farblos bis Grün
Dichte 1.0380g/mL
Siedepunkt 96°C to 97°C (8.0 mmHg)
Flammpunkt 94°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5600 to 1.564
Menge 5 g
Beilstein 12, 1191
Relative Dichte 1.038
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0467965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 Artikelnummer103850010,103850050
ChargennummerA0395148 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer103850010,103850050
ChargennummerA0417844 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer103850010,103850050
ChargennummerA0424675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2021 Artikelnummer103850010,103850050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Aminoindan
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
1-Aminoindan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >