Learn More
1-Amino-1-Cyclopropanecarbonitril-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11322349
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Amino-1-Cyclopropanecarbonitril-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322349
5 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11322349
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27288.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127946-77-4
Summenformel C4H7ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 118.564
MDL-Nummer MFCD04114063
InChI-Schlüssel PCEIEQLJYDMRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hcl, 1-amino-cyclopropyl cyanic hydrochloride, 1-amino-1-cyanocyclopropane hydrochloride, 1-amino-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, cyclopropanecarbonitrile, 1-amino-, monohydrochloride, 1-cyanocyclopropanaminium chloride, pubchem16832Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14586363
IUPAC-Name 1-Aminocyclopropan-1-carbonitril;hydrochlorid
SMILES C1CC1(C#N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Schmelzpunkt ∽220°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 118.56
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerG17Y011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27288.MD,H27288.06,H27288.03
Chargennummer10139025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27288.MD,H27288.06,H27288.03
ChargennummerI11Y006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27288.MD,H27288.06,H27288.03
Chargennummer10136132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27288.MD,H27288.06,H27288.03
Chargennummer10149406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27288.MD,H27288.06,H27288.03
Name des Produkts
1-Amino-1-Cyclopropanecarbonitril-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >