Learn More
1-Adamantylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Adamantylzinkbromid wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Basen und Wärme. Unter trockenem Inertgas lagern. Sto
1-Adamantylzinkbromid wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Basen und Wärme. Unter trockenem Inertgas lagern. Sto
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Adamantylzinc bromide |
Namenshinweis | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 312624-15-0 |
Dichte | 0.97 |
Summenformel | C10H15BrZn |
MDL-Nummer | MFCD00671988 |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN3399 |
Empfindlichkeit | Air sensitive; May form a precipitate |
Synonym | 1-adamantylzinc bromide, 1-adamantylzinc bromide solution, adamantan-1-yl bromo zinc, 1-adamantylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, bromo 3r,5s,7s-adamantan-1-yl zinc, 1-adamantylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 1-adamantylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Adamantylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur