Learn More
1-Adamantanemethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17768-41-1 | C11H20N | 166.29 g/mol
139.00 CHF - 481.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 17768-41-1
Summenformel C11H20N
Molekulargewicht (g/mol) 166.29
MDL-Nummer MFCD00074750
InChI-Schlüssel XSOHXMFFSKTSIT-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-adamantanemethylamine, adamantan-1-ylmethanamine, 1-aminomethyl adamantane, 1-aminomethyladamantane, 1-aminomethyl-adamantane, 1-1-adamantyl methanamine, 1-adamantan-1-ylmethanamine, c-adamantan-1-yl-methylamine, 1-adamantanemethyl amine, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylmethylamine
PubChem CID 86625
IUPAC-Name (adamantan-1-yl)methanaminium
SMILES [NH3+]CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10695612
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
177420010
1 g Glasflasche
139.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10219163
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
177420050
5 g Glasflasche
481.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN:Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 241-752-1
Produktidentifikator
  • 1-Adamantanemethylamine
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
1-Adamantanemethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals