Learn More
1-Adamantanamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15413867
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Adamantanamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413867
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15413867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H30076.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1-Adamantanamine acts as a catalyst in enantioselective strecker reaction of phosphinoyl imines. It is also useful for making adamantane derivatives, i.e. amantadine hydrochloride. It is used in the pharmaceutical industry as antiviral and an antiparkinsonian drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwednungen
1-Adamantanamin wirkt als Katalysator bei der enantioselektiven Streckerreaktion von Phosphinoyliminen. Es ist auch nützlich für die Herstellung von Adamantanderivaten, z. B. Amantadinhydrochlorid. Es wird in der pharmazeutischen Industrie als antivirales und als antiparkinsonschse Mittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nur unter chemischen Abzugshauben verwenden. Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-94-5
Summenformel C10H17N
Molekulargewicht (g/mol) 151.253
MDL-Nummer MFCD00074732
InChI-Schlüssel DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N
Synonym amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrel
PubChem CID 2130
ChEBI CHEBI:2618
IUPAC-Name Adamantan-1-amin
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantanamine
Schmelzpunkt ∼200°C (sublimation)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 151.25
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10245295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2023 Catalog NumberH30076.06,H30076.14,H30076.22
Chargennummer10177269 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH30076.06,H30076.14,H30076.22
Chargennummer10177132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH30076.06,H30076.14,H30076.22
Chargennummer10183457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH30076.06,H30076.14,H30076.22
Chargennummer10168547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH30076.06,H30076.14,H30076.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1-Adamantanamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >