Learn More
1-Acetylguanidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10774375
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Acetylguanidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10774375 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10774375
Marke: Thermo Scientific Acros 397440250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5699-40-1 | C3H7N3O | 101.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5699-40-1
Summenformel C3H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 101.11
MDL-Nummer MFCD00075615
InChI-Schlüssel NGGXACLSAZXJGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylguanidine, 1-acetylguanidine, n-carbamimidoylacetamide, n-aminoiminomethyl acetamide, monoacetyl guanidine, acetylguanidine, n-acetyl-guanidine, acetyl guanidine, n-diaminomethylidene acetamide, 1-acetylguanidne
PubChem CID 38263
IUPAC-Name N-(Diaminomethyliden)acetamid
SMILES CC(=O)N=C(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetylguanidine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 181.0°C to 183.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 101.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Acetylguanidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
1-Acetylguanidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >