Learn More
1-Acetoxy-2-Methoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11409716
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Acetoxy-2-Methoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409716
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11409716
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20242.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15212-03-0
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00017221
InChI-Schlüssel BHJHPYFAYGAPLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym guaiacol acetate, 1-acetoxy-2-methoxybenzene, guaiacyl acetate, o-acetoxyanisole, o-methoxyphenyl acetate, o-anisyl acetate, acetyl guaiacol, phenol, 2-methoxy-, acetate, o-acetylguaiacol, eucolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61155
ChEBI CHEBI:86645
IUPAC-Name (2-methoxyphenyl)acetat
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetoxy-2-methoxybenzene
Menge 100 g
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2024 Catalog NumberB20242.14,B20242.22
Chargennummer10225356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20242.14,B20242.22
Chargennummer10215453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20242.14,B20242.22
Chargennummer10164783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20242.14,B20242.22
Name des Produkts
1-Acetoxy-2-Methoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >