Learn More
1,8-Dichloranthrachinon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11495387
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,8-Dichloranthrachinon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495387
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11495387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23421.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 82-43-9 | C14H6Cl2O2 | 277.1 g/mol
1,8-Dichloroanthraquinone is a reagent in the preparation of anthraquinones, which has antitumor activities. It is used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,8-Dichloranthrachinon ist ein Reagenz für die Herstellung von Anthrachinonen, die Antitumoraktivitäten einschließt. Wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82-43-9
Summenformel C14H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 277.1
MDL-Nummer MFCD00001191
InChI-Schlüssel VBQNYYXVDQUKIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-dichloroanthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1,8-dichloro, 1,8-dichloranthrachinon, 1,8-dichloro-9,10-anthraquinone, anthraquinone, 1,8-dichloro, 1,8-dichloranthrachinon czech, acmc-1bmbx, 9, 1,8-dichloro, anthraquinone,8-dichloro
PubChem CID 6708
IUPAC-Name 1,8-Dichloroanthracen-9,10-Dion
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Dichloroanthraquinone
Schmelzpunkt 201°C to 203°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 277.11
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10210881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB23421.14,B23421.36,B23421.22
Chargennummer10225096 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23421.14,B23421.36,B23421.22
Chargennummer10210881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23421.14,B23421.36,B23421.22
Chargennummer10214587 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23421.14,B23421.36,B23421.22
ChargennummerG6845A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23421.14,B23421.36,B23421.22
Name des Produkts
1,8-Dichloranthrachinon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >