Learn More
1,8-Diaminooctan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11426736
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,8-Diaminooctan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426736
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11426736
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23885.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 373-44-4 | C8H22Cl2N2 | 217.18 g/mol
1,8-Diaminooctane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,8-Diaminooctan ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 575 g/l.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Kohlendioxid, Luft, Wasser/Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 373-44-4
Summenformel C8H22Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 217.18
MDL-Nummer MFCD00008248
InChI-Schlüssel ZFLWZOGXFQNIMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diaminooctane, 1,8-octanediamine, octamethylenediamine, 1,8-octylenediamine, 1,8-octamethylenediamine, diaminooctane, octane 1,8-diamine, unii-53a6694pie, alpha,omega-diaminooctane, chembl29392Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24250
ChEBI CHEBI:73112
IUPAC-Name octane-1,8-bis(aminium) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[NH3+]CCCCCCCC[NH3+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Diaminooctane
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
pH 11.7
Siedepunkt 225°C to 226°C
Flammpunkt 106°C (223°F)
Geruch Amine-like
Menge 25 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1735426
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 575g/L.
Formelmasse 144.26
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10223735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2023 Catalog NumberB23885.14,B23885.22,B23885
Chargennummer10225847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2023 Catalog NumberB23885.14,B23885.22,B23885
ChargennummerA0443632 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/10/2022 Catalog NumberB23885.14,B23885.22
ChargennummerH08T014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23885.14,B23885.22
Chargennummer10221029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23885.14,B23885.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Diaminooctane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301-BEI VERSCHLUCKEN:.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Octamethylenediamine
Name des Produkts
1,8-Diaminooctan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >