Learn More
1,7-Octadiyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10002100
Zum Warenkorb hinzufügen
1,7-Octadiyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10002100
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10002100
Marke: Thermo Scientific Acros 171340500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 871-84-1 | C8H10 | 106.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 871-84-1
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
MDL-Nummer MFCD00008580
InChI-Schlüssel DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 70099
IUPAC-Name Octa-1,7-diyn
SMILES C#CCCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 7-Octadiyne
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 135.0°C to 136.0°C
Flammpunkt 23°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC≡C(CH2)4C≡CH
Brechungsindex 1.4454 to 1.4474
Menge 50 g
Beilstein 01, II, 248
Relative Dichte 0.8
Formelmasse 106.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0452688 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2023 Catalog Number171340500,171340100
ChargennummerA0401799 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number171340500,171340100
ChargennummerA0394523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number171340500,171340100
ChargennummerA0444329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2022 Catalog Number171340500,171340100
ChargennummerA0432581 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2021 Catalog Number171340500,171340100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,7-Octadiyne
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Name des Produkts
1,7-Octadiyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >