Learn More
1,6-Hexandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,6-Hexanediol is used in polymer synthesis such as polyester, polyurethane and nylon. It is used as an intermediate to adhesives, acrylics and dyestuffs. Further, it is employed in gasoline refining and pharmaceutical production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,6-Hexandiol wird in der Polymersynthese wie für Polyester, Polyurethan und Nylon verwendet. Wird als Zwischenprodukt zu Klebstoffen, Acryl und Farbstoffen verwendet. Wird darüber hinaus in der Benzinraffinerie und pharmazeutischen Produktion eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln, Chloroformiaten und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,6-Hexanediol |
Schmelzpunkt | 40°C to 43°C |
Dichte | 1.12 |
Siedepunkt | 248°C to 250°C |
Flammpunkt | 147°C (296°F) |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1633461 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Merck Index | 14,4690 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0453081 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A12439.30,A12439.0E,A12439.36 |
A0451855 | Analysenzertifikat | 21/02/2024 | A12439.30,A12439.0E,A12439.36 |
A0445014 | Analysenzertifikat | 08/11/2022 | A12439.30,A12439.0E,A12439.36 |
10243956 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | A12439.30,A12439.0E,A12439.36 |
10243457 | Analysenzertifikat | 12/09/2022 | A12439.30,A12439.0E,A12439.36 |