Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,6-Diiodperfluorhexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
109.00 CHF - 470.22 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Diiodoperfluorohexane
CAS 375-80-4
Schmelzpunkt 25°C
Dichte 2.357
Siedepunkt 115°C (100 mmHg)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11399719
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
B21654.06
5 g
109.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11309729
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
B21654.14
25 g
470.22 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It is employed in the synthesis and characterization of fluorinated telomers containing vinylidene fluoride and hexafluoropropene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese und Charakterisierung fluorierter Telomere verwendet, die Vinylidenfluorid und Hexafluoropropen enthalten.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
1,6-Diiodoperfluorohexane
25°C
115°C (100 mmHg)
1.398
1822186
JOQDDLBOAIKFQX-UHFFFAOYSA-N
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodohexan
78994
97%
375-80-4
2.357
C6F12I2
MFCD00042264
Light sensitive
FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
553.86
553.86
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 206-794-7
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen