missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,6-Diiodperfluorhexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21654.14
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
It is employed in the synthesis and characterization of fluorinated telomers containing vinylidene fluoride and hexafluoropropene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEs wird bei der Synthese und Charakterisierung fluorierter Telomere verwendet, die Vinylidenfluorid und Hexafluoropropen enthalten.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
1,6-Diiodoperfluorohexane | |
25°C | |
115°C (100 mmHg) | |
1.398 | |
25 g | |
Lichtempfindlich | |
JOQDDLBOAIKFQX-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodohexan | |
78994 | |
97% |
375-80-4 | |
2.357 | |
C6F12I2 | |
MFCD00042264 | |
1822186 | |
1,6-diiodoperfluorohexane, 1,6-diiodododecafluorohexane, dodecafluoro-1,6-diiodohexane, 1,6-diiododecafluorohexane, perfluoro-1,6-diiodohexane, hexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodo, acmc-209iu0, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodo-hexane, hexane,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodo | |
FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I | |
553.86 | |
553.86 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
RUO – Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur