Learn More
1,6-Anhydro-β-D-Glucose-2,3,4-Tri-O-Acetat, 98+%, Thermo Scientific™™ Artikelnummer.: 10272562
1,6-Anhydro-β-D-Glucose-2,3,4-Tri-O-Acetat, 98+%, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10272562 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mg, Glasflasche, 500 Milligramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10272562
Marke: Thermo Scientific Acros 353685000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13242-55-2
Summenformel C12H16O8
Molekulargewicht (g/mol) 288.25
MDL-Nummer MFCD00063247
InChI-Schlüssel BAKQMOSGYGQJOJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym triacetyllevoglucosan, 1,6-anhydro-, a-d-glucopyranose 2,3,4-triacetate, 2,3,4-tri-o-acetyl-1,6-anhydro-, a-d-glucopyranose, 2r,3s,4r,5r-2,3-bis acetyloxy-6,8-dioxabicyclo 3.2.1 octan-4-yl acetate
PubChem CID 134159065
IUPAC-Name 2,3-bis(acetyloxy)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-yl acetate
SMILES CC(=O)OC1C2COC(O2)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Anhydro-β-D-glucose-2,3,4-tri-O-acetate
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 111.0°C to 112.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Spezifische Drehung − 66.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 288.26
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 1,6-Anhydro-ß-D-glucose-2,3,4-tri-O-acetate
Name des Produkts
1,6-Anhydro-β-D-Glucose-2,3,4-Tri-O-Acetat, 98+%, Thermo Scientific™™ >