Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, ≥ 99 %
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 170.0°C to 180.0°C |
Farbe | Weiß bis Beige |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Spezifische Drehung | − 66.00 |
Show More |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, ≥ 99 % >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction