Learn More
1-(5-Fluor-2-Methoxyphenyl)ethanol, 95 %, Thermo Scientific™
57.99 CHF - 531.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 878572-08-8 |
---|---|
Summenformel | C9H11FO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 170.18 |
MDL-Nummer | MFCD08062369 |
InChI-Schlüssel | VLBOHPCLXJIASU-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,5-fluoro-2-methoxy-a-methyl, 1-5-fluoro-2-methoxy-phenyl-ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol_x000d_ |
PubChem CID | 44891074 |
IUPAC-Name | 1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-ol |
SMILES | COC1=C(C=C(F)C=C1)C(C)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15424697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32022.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15404697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32022.03 |
1 g | N/A | ||||||
15414697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32022.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
878572-08-8 | |
170.18 | |
VLBOHPCLXJIASU-UHFFFAOYNA-N | |
44891074 | |
COC1=C(C=C(F)C=C1)C(C)O |
C9H11FO2 | |
MFCD08062369 | |
1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,5-fluoro-2-methoxy-a-methyl, 1-5-fluoro-2-methoxy-phenyl-ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol_x000d_ | |
1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-ol |
Spezifikation
1-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanol | |
C9H11FO2 | |
1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol, benzenemethanol,5-fluoro-2-methoxy-a-methyl, 1-5-fluoro-2-methoxy-phenyl-ethanol, 1-5-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-ol_x000d_ | |
COC1=C(C=C(F)C=C1)C(C)O | |
170.18 | |
170.18 |
878572-08-8 | |
MFCD08062369 | |
VLBOHPCLXJIASU-UHFFFAOYNA-N | |
1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-ol | |
44891074 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern