Learn More
1,5-Diphenylcarbazid, ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367458
Zum Warenkorb hinzufügen
1,5-Diphenylcarbazid, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367458
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11367458
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 031390.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
1,5-Diphenylcarbazide is used in the colorimetric determination of chromium, osmium as well as in the detection of cadmium, mercury, magnesium, emetine and aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-22-7
Summenformel C13H14N4O
Molekulargewicht (g/mol) 242.282
MDL-Nummer MFCD00003013
InChI-Schlüssel KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
IUPAC-Name 1,3-Dianilinharnstoff
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Diphenylcarbazide
Schmelzpunkt 170°C to 176°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Menge 5 g
Beilstein 752039
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,3321
Löslichkeitsinformationen Soluble in glacial acetic acid,alcohol and acetone; Slightly soluble in water.
Formelmasse 242.28
Güte ACS
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM08L019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number031390.22,031390.14,031390.06
ChargennummerN19K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number031390.22,031390.14,031390.06
ChargennummerU08I043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2022 Catalog Number031390.22,031390.14,031390.06
ChargennummerU15D030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number031390.22,031390.14,031390.06
ChargennummerH22X022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number031390.22,031390.14,031390.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Diphenylcarbazid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
1,5-Diphenylcarbazid, ACS, Thermo Scientific Chemicals >