Learn More
1,5-Diaminopentan 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 462-94-2 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
115.00 CHF - 385.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 462-94-2 |
---|---|
Summenformel | C5H14N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 102.18 |
MDL-Nummer | MFCD00008239 |
InChI-Schlüssel | VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2pMehr anzeigen |
PubChem CID | 273 |
ChEBI | CHEBI:18127 |
IUPAC-Name | Pentan-1,5-diamin |
SMILES | NCCCCCN |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10675142
|
Thermo Scientific Acros
112320050 |
5 mL | Glasflasche |
115.00 CHF
5 Milliliter |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10685142
|
Thermo Scientific Acros
112320250 |
25 mL | Glasflasche |
385.00 CHF
25 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
462-94-2 | |
102.18 | |
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N | |
273 | |
Pentan-1,5-diamin |
C5H14N2 | |
MFCD00008239 | |
1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2pMehr anzeigen | |
CHEBI:18127 | |
NCCCCCN |
Spezifikation
1, 5-Diaminopentane | |
462-94-2 | |
100.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
178°C to 180°C | |
Echt | |
C5H14N2 | |
1.4570 to 1.463 | |
04, 266 | |
0.87 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether | |
NCCCCCN | |
102.18 | |
CHEBI:18127 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
9°C | |
0.8700g/mL | |
62°C | |
97.5% min. (GC) | |
H2N(CH2)5NH2 | |
MFCD00008239 | |
15, 1614 | |
1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p | |
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N | |
Pentan-1,5-diamin | |
273 | |
102.18 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 207-329-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse SA0200000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,5-Diaminopentane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Pentamethylenediamine