Learn More
1,5-Cyclooctadien(Pyridin)(Tricyclohexylphosphin)iridium(I)-Hexafluorophosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,5-Cyclooctadiene(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate |
CAS | 64536-78-3 |
Schmelzpunkt | 175°C (decomposition) |
Summenformel | C31H50F6IrNP2 |
MDL-Nummer | MFCD00075097 |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Synonym | crabtree's catalyst, unii-816rs2nbpn, 816rs2nbpn, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium hexafluorophosphate, iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium i hexafluorophosphate, tricyclohexylphosphine 1,5-cyclooctadiene pyridine iridium i hexafluorophosphate, felkin-crabtree catalyst, crabtree's catalyst mi, crabtree's catalyst hexafluorophosphate |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in acetone,dichloromethane,ethanol and diethyl ether; Insoluble in water. |
InChI-Schlüssel | UJXHUUQZACSUOG-KJWGIZLLSA-N |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W19K023 | Analysenzertifikat | 27/09/2024 | 042057.MF,042057.MD |
P24H028 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 042057.MF,042057.MD,042069.KJ |
L27P12 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 042057.MF,042057.MD,042069.KJ |
A19S028 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 042057.MF,042057.MD,042069.KJ |
78867 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 042057.MF,042057.MD,042069.KJ |