Learn More
(1,5-Cyclooctadien)bis(methyldiphenylphosphin)iridium(I)-Hexafluorophosphat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10056172
Verfügbar ab: 23-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(1,5-Cyclooctadien)bis(methyldiphenylphosphin)iridium(I)-Hexafluorophosphat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10056172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10056172
Marke: Thermo Scientific Acros 377940010
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
(1, 5-Cyclooctadien)bis(Methyldiphenylphosphin)iridium(I) Hexafluorophosphat, 97 %, C34H38IrP2.F6P, CAS-Nummer 38465-86-0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38465-86-0
Summenformel C34H38F6IrP3
Molekulargewicht (g/mol) 845.81
MDL-Nummer MFCD00064800
InChI-Schlüssel LXKHQEQLBSJJCO-JXNOXZOESA-N
Synonym 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine ir, 1,5-cyclooctadienebis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; methyl diphenyl phosphane; hexafluorophosphate, iridium 1+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-bis methyldiphenylphosphane hexafluorophosphateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5702663
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien; Iridium; Methyl(diphenyl)phosphan; Hexafluorphosphat
SMILES [Ir+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1, 5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 224.0°C
Farbe Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 845.81
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number377942500,377940010
ChargennummerA0463380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2024 Catalog Number377942500,377940010
ChargennummerA0433720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog Number377942500,377940010
ChargennummerA0402968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number377942500,377940010
ChargennummerA0404188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number377942500,377940010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1,5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(1,5-Cyclooctadien)bis(methyldiphenylphosphin)iridium(I)-Hexafluorophosphat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >