Learn More
1-(5-Chlor-2-Hydroxyphenyl)-3-Phenyl-1,3-Propandion, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10535643
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-(5-Chlor-2-Hydroxyphenyl)-3-Phenyl-1,3-Propandion, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10535643 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g; Glasflasche
Click to view available options
:
1 g; Glasflasche
Artikelnummer. 10535643
Marke: Thermo Scientific Acros 372960010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-1, 3-propanedione
CAS 5067-25-4
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 107°C to 112°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H11ClO3
Strukturformel C6H5COCH2COC6H3(Cl)OH
MDL-Nummer MFCD00209562
Menge 1 g
Synonym 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-3-phenylpropane-1,3-dione, 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-3-phenyl-1,3-propanedione, 1-5-chloranyl-2-oxidanyl-phenyl-3-phenyl-propane-1,3-dione, cambridge id 5479511, regid_for_cid_724088, 1,3-propanedione,1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-3-phenyl, 1-2-hydroxy-5-chlorophenyl-3-phenyl-1,3-propanedione, 1-5-chloro-2-hydroxy-phenyl-3-phenyl-propane-1,3-dione
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,ethylacetate
InChI-Schlüssel VOVLKGWYQQCQHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=C(C=CC(=C2)Cl)O
IUPAC-Name 1-(5-Chlor-2-hydroxyphenyl)-3-phenylpropan-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 274.7
PubChem CID 724088
Formelmasse 274.7
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-(5-Chlor-2-Hydroxyphenyl)-3-Phenyl-1,3-Propandion, 98 %, Thermo Scientific™ >