Learn More
Gilac™ 1/4 Turn Valve for 310 L and 500 L Double-wall Containers
1/4 Turn Valve for 310 L and 500 L Double-wall Containers ensures high velocity drainage.
Marke:  Gilac™ G119441
Artikelnummer. 17938861
  • 178.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
  • 1/4 turn valve for 310 L or 500 L double-wall containers.
  • Valve that ensures high velocity drainage.
  • Food contact material.
  • Drainage tube may be installed.
Spezifikation
Spezifikation
Spigot
310 L and 500 L Double-wall Containers
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ 1/4 Turn Valve for 310 L and 500 L Double-wall Containers > 1/4 Turn Valve for 310 L and 500 L Double-wall Containers