Learn More
1-(4-Pyridyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11328686
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-(4-Pyridyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328686
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11328686
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19396.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1008-91-9 | C9H13N3 | 163.224 g/mol
1-(4-Pyridyl)piperazine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used to produce 1-pyridin-4-yl-4-(4-vinyl-benzyl)-piperazine with 1-(chloromethyl)-4-vinylbenzene by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(4-Pyridyl)Piperazin ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien. Es wird auch zur Herstellung von 1-Pyridin-4-yl-4-(4-Vinyl-Benzyl)-Piperazin mit 1-(Chloromethyl)-4-Vinylbenzol durch Erhitzen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Kühl lagern. Unter inertem Gas lagern. Es ist luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1008-91-9
Summenformel C9H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 163.224
MDL-Nummer MFCD00040745
InChI-Schlüssel OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-pyridyl piperazine, 1-pyridin-4-yl piperazine, 1-pyridin-4-yl-piperazine, 4-piperazinopyridine, 4-pyridylpiperazine, 1-4-pyridyl-piperazine, 4-1-piperazino pyridine, 1-4-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-4-pyridinyl
PubChem CID 70517
IUPAC-Name 1-Pyridin-4-ylpiperazin
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Pyridyl)piperazine
Schmelzpunkt 136°C to 141°C
Siedepunkt 195°C to 200°C (0.3 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 609705
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10237356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog NumberL19396.03,L19396.14,L19396.06
Chargennummer10252182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog NumberL19396.03,L19396.14,L19396.06
Chargennummer10237356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL19396.03,L19396.14,L19396.06
ChargennummerZ05A007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL19396.03,L19396.14,L19396.06
Chargennummer10200133 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL19396.03,L19396.14,L19396.06
Name des Produkts
1-(4-Pyridyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >