Learn More
Motic™ 1/4 Lambda-Platte
Beurteilung der optischen Pfadunterschiede bei bibrechenden Proben. Die Motic™ 1/4 Lambda-Platte kann verwendet werden, um optische Pfadunterschiede von (Plus- oder Minus-) Halbwellenlängen zu erkennen und zirkular polarisiertes Licht zu erzeugen, indem es in den optischen Pfad über dem Polarisator geleitet wird.
Marke:  Motic™ 1101006700162
Artikelnummer. 15415282
  • 110.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • Wird häufig für qualitative Verzögerungsmessungen von petrographischen Proben (dünnen Gestein- und Mineralschnitten) oder anderen doppelbrechenden Materialien verwendet, deren Verzögerungswert innerhalb der Keilgrenzen liegt.
  • Verwandeln Sie das flachpolarisierte Licht in zirkular polarisiertes Licht und umgekehrt.
Spezifikation
Spezifikation
Lambda-Platte, 1/4
Polarisationsmikroskop
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ 1/4 Lambda-Platte > Produkttyp: Kompensator