Learn More
1,4-Hexadien, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,4-Hexadiene |
Namenshinweis | cis + trans |
Dichte | 0.71 |
Siedepunkt | 64°C to 66°C |
Flammpunkt | −26°C (−15°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.411 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2458 |
Beilstein | 1731889 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
1,4-Hexadien, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur