Learn More
1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific™
28.77 CHF - 309.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 52067-36-4 |
---|---|
Summenformel | C10H14O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 166.22 |
MDL-Nummer | MFCD08062382 |
InChI-Schlüssel | GKGQWBJLOYXULB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol, 1-4-ethoxyphenyl ethanol |
PubChem CID | 13891147 |
IUPAC-Name | 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol |
SMILES | CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15403857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30052.03 |
1 g | N/A | ||||||
15413857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30052.06 |
5 g | N/A | ||||||
15423857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30052.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
52067-36-4 | |
166.22 | |
GKGQWBJLOYXULB-UHFFFAOYSA-N | |
13891147 | |
CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)O |
C10H14O2 | |
MFCD08062382 | |
1-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol, 1-4-ethoxyphenyl ethanol | |
1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol |
Spezifikation
1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol | |
46°C to 47°C | |
MFCD08062382 | |
GKGQWBJLOYXULB-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol | |
13891147 | |
98% |
52067-36-4 | |
C10H14O2 | |
1-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol, 1-4-ethoxyphenyl ethanol | |
CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)O | |
166.22 | |
166.22 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen