Learn More
1,4-Dioxaspiro[4.5 ]dec-8-Ylamin, Thermo Scientific™
189.00 CHF - 467.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 97096-16-7 |
---|---|
Summenformel | C8H15NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 157.21 |
MDL-Nummer | MFCD04114556 |
InChI-Schlüssel | KDAFVGCPLFJMHY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-ylamine, 8-amino-1,4-dioxaspiro 4,5 decane, 1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-ylamine, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl-amine |
PubChem CID | 14634315 |
IUPAC-Name | 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine |
SMILES | NC1CCC2(CC1)OCCO2 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10506144
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08523CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche |
189.00 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10235854
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08523DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
467.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
97096-16-7 | |
157.21 | |
KDAFVGCPLFJMHY-UHFFFAOYSA-N | |
14634315 | |
NC1CCC2(CC1)OCCO2 |
C8H15NO2 | |
MFCD04114556 | |
1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-ylamine, 8-amino-1,4-dioxaspiro 4,5 decane, 1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-ylamine, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl-amine | |
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine |
Spezifikation
1, 4-dioxaspiro[4.5]dec-8-ylamine | |
C8H15NO2 | |
1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-ylamine, 8-amino-1,4-dioxaspiro 4,5 decane, 1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-ylamine, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl-amine | |
NC1CCC2(CC1)OCCO2 | |
157.21 | |
157.21 |
97096-16-7 | |
MFCD04114556 | |
KDAFVGCPLFJMHY-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine | |
14634315 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-Signalwort:Gefahr
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,4-Dioxaspiro[4.5 ]dec-8-Ylamin, Thermo Scientific™