Learn More
1,4-Dioxan, wasserfrei, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11320478
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Dioxan, wasserfrei, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11320478
4 x 1 L
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11320478
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043821.M1
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1,4-Dioxane is used as a stabilizer for 1,1,1-trichloroethane and chlorinated solvents. It acts as a solvent for cellulose acetate, ethyl cellulose, benzyl cellulose, resins, oils, waxes, dyes, other organic and inorganic compounds. It acts as a substitute for tetrahydrofuran due to its higher boiling point and lower toxicity. Further, it is used as an internal standard for proton NMR spectroscopy in deuterium oxide. It plays an important role in liquid scintillation counting in biological procedures, and as a wetting and dispersing agent in textile processing. It is involved in the preparation of dimethylmagnesium by reacting with methylmagnesium bromide, and in the preparation of histological sections for microscopic examination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dioxan, wasserfrei
Schmelzpunkt 11.8°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.034
Siedepunkt 100°C to 102°C
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt 12°C (54°F)
Zündpunkt 375°C (707°F)
Geruch Ether like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.422
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Dampfdruck 41 hPa (31mm Hg) at 20°C
UN-Nummer 1165
Beilstein 102551
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,most organic solvents,aromatic hydrocarbons and oils.
Formelmasse 88.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1, 4-Dioxan, wasserfrei
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ04K637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number043821.K2,043821.AE,043821.M1
ChargennummerR15K809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number043821.K2,043821.AE,043821.M1
ChargennummerN16K725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number043821.K2,043821.AE,043821.M1
ChargennummerZ15J872 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog Number043821.K2,043821.AE,043821.M1
ChargennummerN28I776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number043821.K2,043821.AE,043821.M1
Name des Produkts
1,4-Dioxan, wasserfrei, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals >