Learn More
1,4-Dioxan,>99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11410221
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Dioxan,>99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410221
4 x 500 mL, 2000 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 500 mL
Packungsgröße:
1 Liter
2000 Milliliter
4 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11410221
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039118.AY
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
1,4-Dioxane is used as a stabilizer for 1,1,1-trichloroethane and chlorinated solvents. It acts as a solvent for cellulose acetate, ethyl cellulose, benzyl cellulose, resins, oils, waxes, dyes, other organic and inorganic compounds. It acts as a substitute for tetrahydrofuran due to its higher boiling point and lower toxicity. Furthermore, it is used as an internal standard for proton NMR spectroscopy in deuterium oxide. It plays an important role in liquid scintillation counting in biological procedures and as a wetting and dispersing agent in textile processing. It is involved in the preparation of dimethylmagnesium by reacting with methylmagnesium bromide and in the preparation of histological sections for microscopic examination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dioxan
Schmelzpunkt 11.8°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.034
Siedepunkt 100°C to 102°C
Menge 4 x 500 mL
Flammpunkt 12°C (54°F)
Zündpunkt 375°C (707°F)
Geruch Ether like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.422
Prozentgehaltsbereich >99%
Dampfdruck 41 hPa (31mm Hg) at 20°C
Beilstein 102551
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,organic solvents,aromatic hydrocarbons and oils.
Formelmasse 88.11
Güte ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1, 4-Dioxan
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP03I803 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer039118.AP,039118.K7,039118.AY,039118.K2
ChargennummerG28N744 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer039118.AP,039118.K7,039118.AY,039118.K2
ChargennummerZ04K636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Artikelnummer039118.AP,039118.K7,039118.AY,039118.K2
ChargennummerX04K965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Artikelnummer039118.AP,039118.K7,039118.AY,039118.K2
ChargennummerP03I803 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Artikelnummer039118.AP,039118.K7,039118.AY,039118.K2
Name des Produkts
1,4-Dioxan,>99 %, Thermo Scientific Chemicals >