Learn More
1,4-Dioxan, ≥ 99 %, stab. mit ca. 5-10 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11442257
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Dioxan, ≥ 99 %, stab. mit ca. 5-10 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442257
2500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11442257
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14188.0E
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
1,4-Dioxane is used as a stabilizer for 1,1,1-trichloroethane and chlorinated solvents. It acts as a solvent for cellulose acetate, ethyl cellulose, benzyl cellulose, resins, oils, waxes, dyes, other organic and inorganic compounds. It acts as a substitute for tetrahydrofuran due to its higher boiling point and lower toxicity. Further, it is used as an internal standard for proton NMR spectroscopy in deuterium oxide. It plays an important role in liquid scintillation counting in biological procedures, and as a wetting and dispersing agent in textile processing. It is involved in the preparation of dimethylmagnesium by reacting with methylmagnesium bromide, and in the preparation of histological sections for microscopic examination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dioxan wird als Stabilisator für 1,1,1-Trichlorethan und chlorierte Lösungsmittel verwendet. Es dient als Lösungsmittel für Celluloseacetat, Ethylcellulose, Benzylcellulose, Harze, Öle, Wachse, Farbstoffe sowie andere organische und anorganische Verbindungen. Es dient aufgrund seines höheren Siedepunktes und seiner geringeren Toxizität als Ersatz für Tetrahydrofuran. Darüber hinaus wird es als interner Standard für die Protonen-NMR-Spektroskopie in Deuteriumoxid verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Flüssigszintillationszählung in biologischen Verfahren und als Benetzungs- und Dispergiermittel bei der Textilverarbeitung. Es ist an der Vorbereitung von Dimethylmagnesium durch Reaktion mit Methylmagnesiumbromid und an der Vorbereitung histologischer Abschnitte für die mikroskopische Untersuchung beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, organischen Lösungsmitteln, aromatischen Kohlenwasserstoffen und Ölen.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Sauerstoff, Oxidationsmitteln, Halogenen, Reduktionsmitteln, Perchloraten und Trimethylaluminium.
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxane
Schmelzpunkt 11.8°C
Namenshinweis stabilized with ≈5 to 10ppm BHT
Dichte 1.034
Siedepunkt 100°C to 102°C
Menge 2500 g
Geruch Ether-like
Brechungsindex 1.422
UN-Nummer UN1165
Beilstein 102551
Merck Index 14,3300
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,organic solvents,aromatic hydrocarbons and oils.
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2412562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA14188.0E,A14188.36
Chargennummer2420117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA14188.0E,A14188.36
Chargennummer10218171 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2024 Catalog NumberA14188.0E,A14188.36
Chargennummer10240273 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2024 Catalog NumberA14188.0E,A14188.36
Chargennummer10240130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2022 Catalog NumberA14188.0E,A14188.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-Dioxane
Name des Produkts
1,4-Dioxan, ≥ 99 %, stab. mit ca. 5-10 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals >