Learn More
1,4-Dioxan , ≥99 %, ExtraPure, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10604772
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Dioxan , ≥99 %, ExtraPure, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10604772
2.5 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 l
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Artikelnummer. 10604772
Marke: Thermo Scientific Acros 117110025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dioxan, p-Dioxan, 1,4-Diethylendioxid, Diethylenether, 1,4-Dioxacyclohexan, Diethylendioxid, Dioxane, Diethylenoxid, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dioxan
Schmelzpunkt 12.0 °C
Namenshinweis 99+ %
CAS Min. % 99.0
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0340 g/ml
Siedepunkt 101.0 °C
Menge 2.5 l
Flammpunkt 12 °C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4205 bis 1.4220
Prozentgehaltsbereich 99+ %
Rückstand nach Verdampfung 0.01 % max.
Relative Dichte 1.034
Viskosität 1.32 mPa.s (20 ° C)
Beilstein 19, 3
Wasser 0.1 % max.
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Ethanol, Aceton, Benzol, Toluol, Ether und anderen gängigen organischen Lösungsmitteln
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number117110250,117110010,117110025
ChargennummerA0469035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number117110250,117110010,117110025
ChargennummerA0464504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/07/2024 Catalog Number117110250,117110010,117110025
ChargennummerA0455848 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog Number117110250,117110010,117110025
ChargennummerA0449288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog Number117110250,117110010,117110025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,4-Dioxan , ≥99 %, ExtraPure, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >