Learn More
1,4-Dioxan , ≥99 %, ACS-Reagenz, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15189273
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Dioxan , ≥99 %, ACS-Reagenz, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15189273
10 L, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Artikelnummer. 15189273
Marke: Thermo Scientific Acros 408820100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dioxane
Schmelzpunkt 12.0°C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0340g/mL
Siedepunkt 101.0°C
Menge 10 L
Flammpunkt 12°C
Verpackung Kunststoff-Fass
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4205 to 1.4220
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Relative Dichte 1.034
Titrierbare Säure 0.0016 meq/g max.
Viskosität 1.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 19, 3
Wasser 0.05% max. (Coulometric)
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,4-Dioxan , ≥99 %, ACS-Reagenz, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >