Learn More
1,4-Dioxan, 99.5 %, ExtraDry, über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10762393 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 ml, AcroSeal™ Glasflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
1, 4-Dioxan, 99,5 %, C4H8O2, CAS-Nummer 123-91-1, Diethylendioxid, 1,4-Dioxacyclohexan, 1,4-Diethylendioxid, Dioxanne, Dioxan, di Ethylenoxid, Diethylenether, Tetrahydro-p-Dioxin, p-dioxan, Dioxan, 1 l, max. 0,002 %, 19, 3, 101,0 °C, 100,0, 99,4, CHEBI:47032, gelb bis braun
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dioxan, p-Dioxan, 1,4-Diethylendioxid, Diethylenether, 1,4-Dioxacyclohexan, Diethylendioxid, Dioxane, Diethylenoxid, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dioxan
Schmelzpunkt 12.0 °C
Namenshinweis Über Molekularsiebe
CAS Min. % 99.4
Farbe Gelb bis Braun
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0340 g/ml
Siedepunkt 101.0 °C
Menge 100 ml
Flammpunkt 12 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4205 bis 1.4220
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Relative Dichte 1.034
UN-Nummer 1165
Viskosität 1.32 mPa.s (20 ° C)
Beilstein 19, 3
Wasser Max. 0.005 %
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Ethanol, Aceton, Benzol, Toluol, Ether und anderen gängigen organischen Lösungsmitteln
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 99.5 %
Güte extra trocken, über Molekularsieb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-Dioxane
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,4-Dioxan, 99.5 %, ExtraDry, über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >