Learn More
1,4-Dioxan, 99.5 %, ExtraDry, über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10388533
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Dioxan, 99.5 %, ExtraDry, über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10388533 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 L, AcroSeal™ Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10388533
Marke: Thermo Scientific Acros 364340025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1, 4-Dioxan, 99,5 %, C4H8O2, CAS-Nummer 123-91-1, Diethylendioxid, 1,4-Dioxacyclohexan, 1,4-Diethylendioxid, Dioxanne, Dioxan, di Ethylenoxid, Diethylenether, Tetrahydro-p-Dioxin, p-dioxan, Dioxan, 1 l, max. 0,002 %, 19, 3, 101,0 °C, 100,0, 99,4, CHEBI:47032, gelb bis braun
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dioxane
Schmelzpunkt 12.0°C
Namenshinweis Over Molecular Sieves
CAS Min. % 99.4
Farbe Gelb bis Braun
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0340g/mL
Siedepunkt 101.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 12°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4205 to 1.4220
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Relative Dichte 1.034
UN-Nummer 1165
Viskosität 1.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 19, 3
Wasser 0.005% Max.
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 99.5%
Güte extra trocken, über Molekularsieb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2538340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number364341000,364340010,364340025,364345000
Chargennummer2538339 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number364341000,364340010,364340025,364345000
Chargennummer2530019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number364341000,364340010,364340025,364345000
Chargennummer2530018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number364341000,364340010,364340025,364345000
Chargennummer2538340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2025 Catalog Number364341000,364340010,364340025,364345000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,4-Dioxan, 99.5 %, ExtraDry, über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >