Learn More
1,4-Dichlorobenzol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11457747
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Dichlorobenzol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457747
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11457747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16290.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
CAS: 106-46-7 | C6H4Cl2 | 146.998 g/mol
1,4-Dichlorobenzene, is used as moth repellant, air fresheners and toilet blocks and general deodorant for garbage and restrom as well as to control fruit borers and ants, may be applied to tobacco seed beds for blue mold control. It is also used as a pharmaceutical intermediate. 1,4-dichlorobenzene is as a used as a minor processing aid in the production of grinding wheels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dichlorbenzol wird als mottenabweisender Stoff, Lufterfrischer, für Toilettensteine und Geruchstilger für Abfall und Toilettenräume sowie zur Bekämpfung von Obstschädlingen und Ameisen verwendet und kann auf Tabaksaatbeete zur Bekämpfung von Blauschimmel aufgetragen werden. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. 1,4-Dichlorbenzol wird als geringfügige Verarbeitungshilfe bei der Herstellung von Schleifscheiben verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Aluminium und seinen Legierungen, einigen Kunststoffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-46-7
Summenformel C6H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 146.998
MDL-Nummer MFCD00000604
InChI-Schlüssel OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dichlorobenzene, paradichlorobenzene, para-dichlorobenzene, paracide, paramoth, dichlorobenzene, paranuggets, santochlor, paradow, evola
PubChem CID 4685
ChEBI CHEBI:28618
IUPAC-Name 1,4-Dichlorbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1Cl)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,4-Dichlorobenzene
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Dichte 1.248
Siedepunkt 173°C to 174°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Strong
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1680023
Merck Index 14,3057
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 147
Reinheit (%) ≥99%
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251659 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA16290.0E,A16290.36,A16290.22
Chargennummer10250469 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberA16290.0E,A16290.36,A16290.22
Chargennummer10220580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberA16290.0E,A16290.36,A16290.22
Chargennummer10249005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2023 Catalog NumberA16290.0E,A16290.36,A16290.22
Chargennummer10238486 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA16290.0E,A16290.36,A16290.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Dichlorobenzene
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Dichlorobenzene
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1,4-Dichlorobenzol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >